Hydrogen peroxide-urea 35% H₂O₂/g (w/w) stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Urea hydrogen peroxide
241020010
241022500
241020051
ACRO241020010EA
129
EUR
ACRO241020010
ACRO241022500
ACRO241020051
Hydrogen peroxide-urea 35% H₂O₂/g (w/w) stabilizzato
Hydrogen peroxide-urea
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
Formula:
CH₆N₂O₃ Peso molecolare: 94,07 g/mol Punto di fusione: 75…85 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013119 CAS Number: 124-43-6 UN: 1511 ADR: 5.1,III |
Appearance | White Tablets |
Stabilizer | 1 % Sodium pyrophosphate |
Titration with KMnO4 | ≥33.5 % (H2O2) |