Stampa…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050 235360010
ACRO235360050EA 250 EUR
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₆H₉BrO₂
Peso molecolare: 193,04 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C (20 mmHg)
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00031518
CAS Number: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %