Stampa…
Formic acid-[D2] 95% (99% D) in D₂O per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
233400100 233400010
ACRO233400100EA 396 EUR
ACRO233400100 ACRO233400010
Formic acid-[D2] 95% (99% D) in D₂O per spettroscopia NMR
Formic acid-[D2]
CAS No.: 920-42-3
Formula: DCO₂D
Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg)
Densità: 1,27 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037363
CAS Number: 920-42-3
UN: 1779
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥94.0 %