Stampa…
Silver lactate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lactic acid silver salt
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 147 EUR
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Formula: C₃H₅AgO₃
Peso molecolare: 196,938 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043279
CAS Number: 15768-18-0
Visualizza i codici
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %