Stampa…
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, H-Pyr-OEt, Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
233320100 233320500
ACRO233320100EA 410 EUR
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Formula: C₇H₁₁NO₃
Peso molecolare: 157,169 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064497
CAS Number: 7149-65-7
Visualizza i codici
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)