Stampa…
Patulin 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
228870100 228870250 228870050
ACRO228870100EA 350 EUR
ACRO228870100 ACRO228870250 ACRO228870050
Patulin 99%
Patulin
CAS No.: 149-29-1
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,121 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005858
CAS Number: 149-29-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Melting point 105 to 114°C
HPLC ≥98.5 %