Stampa…
Puromicina idrocloruro idrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 68.9 EUR
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromicina idrocloruro idrato 99%
Puromycin dihydrochloride hydrate
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Punto di fusione: 168…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00150080
CAS Number: 58-58-2
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %