Stampa…
L-Methionine sulphoximine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S)-2-Amino-4-(S-methylsulphonimidoyl)butanoic acid, H-Met(sulphoximine)-OH
227200010 227200050 227202500
ACRO227200010EA 261 EUR
ACRO227200010 ACRO227200050 ACRO227202500
L-Methionine sulphoximine 98+%
L-Methionine sulphoximine
CAS No.: 15985-39-4
Formula: C₅H₁₂N₂O₃S
Peso molecolare: 180,222 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002621
CAS Number: 15985-39-4
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %