Stampa…
5-Azacytidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ladakamycin, 4-Amino-1-(beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
226620500 226620010
ACRO226620500EA 45.3 EUR
ACRO226620500 ACRO226620010
5-Azacytidine 99%
5-Azacytidine
CAS No.: 320-67-2
Formula: C₈H₁₂N₄O₅
Peso molecolare: 244,21 g/mol
Punto di fusione: 228…230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006539
CAS Number: 320-67-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %