Stampa…
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
226520050 226520250
ACRO226520050EA 81.2 EUR
ACRO226520050 ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₅H₄N₄S
Punto di fusione: 313 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01461928
CAS Number: 6112-76-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 13 % (K.F.)
HPLC ≥99.50 %