Stampa…
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Chloropurine riboside
226450010 226450050
ACRO226450010EA 125 EUR
ACRO226450010 ACRO226450050
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS No.: 5399-87-1
Formula: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Peso molecolare: 286,67 g/mol
Punto di fusione: 161…163 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005738
CAS Number: 5399-87-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %