Stampa…
Bromuro di idrogeno ∼48% in water per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrogen bromide
223325000 223320025
ACRO223325000EA 59.7 EUR
ACRO223325000 ACRO223320025
Bromuro di idrogeno ∼48% in water per analisi
Bromuro di idrogeno
Formula: HBr
Peso molecolare: 80.91 g/mol
Punto di ebollizione: -66.7
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 1.48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm