Stampa…
Disodio ammonio idrogenoortofosfato tetraidrato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
222640010 222640025 222642500
ACRO222640010EA 121 EUR
ACRO222640010 ACRO222640025 ACRO222642500
Disodio ammonio idrogenoortofosfato tetraidrato 99% per analisi
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
CAS No.: 7783-13-3
Formula: NaNH₄HPO₄·4H₂O
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 1,54 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066970
CAS Number: 7783-13-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in NH4OH)