Stampa…
Carnauba wax, giallo, refined No. 1
Fornitore: Thermo Scientific
222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 111 EUR
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, giallo, refined No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Punto di fusione: 81…86 °C
Flash Pt: 282 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130724
CAS Number: 8015-86-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g