Sodio fluoruro 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fluoruro di sodio
191270010
191270250
191275000
191270050
ACRO191270010EA
68.1
EUR
ACRO191270010
ACRO191270250
ACRO191275000
ACRO191270050
Sodio fluoruro 97%, extra puro
Sodio fluoruro
Formula:
NaF Punto di ebollizione: 1700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 993 °C Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS Number: 7681-49-4 UN: 1690 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White Powder or crystals |
Titration | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤120 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5000 ppm |
Sodium fluosilicate | ≤1 % (Na2SiF6) |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤100 ppm |