Stampa…
2-Propanolo 99.5+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
389710025 389710100 389710250
ACRO389710025EA 87.6 EUR
ACRO389710025 ACRO389710100 ACRO389710250
2-Propanolo 99.5+%, extra puro
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Punto di ebollizione: 81…83 °C (760 mmHg)
Densità: 0,785 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %