Stampa…
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK114 LCK614 LCK914 LCK014 LCK314 LCK514 LCK1014 LCK1414
705-3033EA 149 EUR
705-3033 705-3037 705-3038 705-3032 705-3034 705-3036 705-3075 705-3073
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. Ufficialmente approvati per i limiti consentiti. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C (proteggere dalla luce)
Certificazioni: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Informazioni per l' accessorio: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits and with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.