Stampa…
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuga
Fornitore: VWR Collection
521-2161EA 144 EUR
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuga
Centrifughe Microcentrifughe
Questa centrifuga personale ha una velocità fissa di 6000 min-1/2000 ×g ed è stata sviluppata per applicazioni che richiedono una bassa forza g come microfiltrazione, separazione di cellule e rotozioni in modo da portare il materiale dalle pareti delle provette al fondo.
  • Rotore a sgancio rapido: Non sono necessari attrezzi per cambiare il rotore o collegarlo all'albero motore
  • Facile utilizzo: Chiudere il coperchio della centrifuga per iniziare la corsa; premere o rilasciare il coperchio per interrompere la corsa
The tube rotor spins up to eight individual 1,5/2,0 ml plastic microcentrifuge tubes. It will also accept 0,5 and 0,4 ml tubes with the supplied adapters. The additional PCR rotor is designed to centrifuge four 8×0,2 ml PCR strip tubes. It will also accept up to 32 individual 0,2 ml tubes.
Informazioni per l'ordine: La centrifuga viene fornita con rotore per 8 × 1,5/2 ml, rotore PCR per strip 4 × (8× 0,2 ml), 8 adattatori per provette da 0,4 ml e 8 adattatori per provette da 0,5 ml.