Stampa…
Test kit, fotometrico, Ammonio, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK303 LCK304 LCK305 LCK302 LCK502 LCK503 LCK505 LCK504
705-3006EA 167 EUR
705-3006 705-3007 705-3008 705-3005 HACHLCK502 HACHLCK503 HACHLCK505 HACHLCK504
Test kit, fotometrico, Ammonio, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. Ufficialmente approvati per i limiti consentiti. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Shelf life: 18 months from production date.
Temperatura di stoccaggio: 2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)
Certificazioni: ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Informazioni per l' accessorio: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.