Stampa…
Potassio bromato 1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34
Fornitore: VWR Chemicals
85334.180EA 172 EUR
85334.180 85334.260
Potassio bromato 1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34
Potassio bromato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: KBrO₃
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di fusione: -7,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011359
CAS Number: 7758-01-2
EINECS: 0
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378