Stampa…
Ammoniaca soluzione USP soluzioni test (TS) 34
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
85380.180EA 62.2 EUR
85380.180 85380.260
Ammoniaca soluzione USP soluzioni test (TS) 34
Ammoniaca soluzione
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: NH₃
Peso molecolare: 35,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 0
ADR: 8,III