Stampa…
Zinco solfato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85378.180EA 25.1 EUR
85378.180 85378.260
Zinco solfato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Zinco solfato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: O₄SZn
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011302
CAS Number: 7733-02-0
EINECS: 0
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293