Stampa…
Acido solforico 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85376.180EA 24.5 EUR
85376.180 85376.260
Acido solforico 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34
Acido solforico
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III