Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
- Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
- Risparmio tempo e costi
- Tracciabile e certificato
- Conforme a USP 34
- Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula:
Na₂S₂O₃ Punto di fusione: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS Number: 7772-98-7 EINECS: 0 Merck Index: 12,08844 |