Stampa…
Sodio idrossido 1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
85373.180EA 29.8 EUR
85373.180 85373.260
Sodio idrossido 1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Sodio idrossido
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II