Argento nitrato 0.1 N aqueous solution USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
- Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
- Risparmio tempo e costi
- Tracciabile e certificato
- Conforme a USP 34
- Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula:
AgNO₃ Peso molecolare: 169.87 g/mol Punto di ebollizione: 444 Punto di fusione: 210 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS Number: 7761-88-8 EINECS: 0 UN: 3264 ADR: 8 III REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |