Stampa…
Potassio permanganato 0.1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85367.180EA 33.3 EUR
85367.180 85367.260
Potassio permanganato 0.1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Potassio permanganato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: KMnO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III