Stampa…
Potassio ioduro 16,5% (w/v) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
85366.180EA 188 EUR
85366.180 85366.260
Potassio ioduro 16,5% (w/v) in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Potassio ioduro
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: Kl
Punto di fusione: 686 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 0
Merck Index: 13,07727