Stampa…
Potassio carbonato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85365.180EA 35.4 EUR
85365.180 85365.260
Potassio carbonato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Potassio carbonato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: K₂CO₃
Punto di fusione: 891 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011382
CAS Number: 584-08-7
EINECS: 0
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM