Stampa…
Acido perclorico 0.1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34 conforms to USP 34
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85359.180EA 63.2 EUR
85359.180 85359.260
Acido perclorico 0.1 N in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34 conforms to USP 34
Acido perclorico
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: HClO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM