Stampa…
Mercurio (II) cloruro in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
85352.180EA 92.4 EUR
85352.180 85352.260
Mercurio (II) cloruro in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Mercurio (II) cloruro
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: HgCl₂
Peso molecolare: 271.5 g/mol
Punto di ebollizione: 302
Punto di fusione: 273
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011041
CAS Number: 7487-94-7
EINECS: 0
UN: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05901