Stampa…
Standard di densità a 25 °C
Fornitore: VWR Chemicals
85209.180EA 107 EUR
85209.180 85210.180 85211.180 85200.180 85201.180 85202.180 85203.180 85207.180 85208.180 85212.180 85213.180 85214.180 85215.180 85216.180 85217.180 85218.180 85219.180 85220.180 85221.180 85223.180
Standard di densità a 25 °C
Standard Standard di densità
Questi standard di densità possono essere utilizzati come standard di calibrazione per la misura della densità mediante tecniche picnometriche, vibrazionali o a base di idrometro.
  • Alta precisione nel range completo (0,6878 – 3,1043 g/ml) a 25 °C
  • Formulazioni senza metalli pesanti tossici
  • Utilizzabili con qualsiasi marca o tipo di strumento per la misurazione della densità
  • In flacone di vetro ambrato antimanomissione e di alta qualità
Standard preparati con metodo gravimetrico (soluto e solvente) con pesi tracciabili OIML. La densità degli standard viene stabilita utilizzando picnometri di riferimento completamente calibrati.
Certificazioni: Conformi alla norma ASTM D1480-12 per l'analisi della densità o della densità relativa; un certificato di calibrazione viene rilasciato conformemente ai requisiti dello standard ISO/IEC 17025.