Stampa…
Standard di densità a 50 °C
Fornitore: VWR Chemicals
85261.180EA 107 EUR
85261.180 85268.180 85271.180 85273.180
Standard di densità a 50 °C
Standard Standard di densità
Questi standard di densità possono essere utilizzati come standard di calibrazione per la misura della densità mediante tecniche picnometriche, vibrazionali o a base di idrometro.
  • Alta precisione nel range completo (0,6668 – 3,0721 g/ml) a 50 °C
  • Formulazioni senza metalli pesanti tossici
  • Utilizzabili con qualsiasi marca o tipo di strumento per la misurazione della densità
  • In flacone di vetro ambrato antimanomissione e di alta qualità
Standard preparati con metodo gravimetrico (soluto e solvente) con pesi tracciabili OIML. La densità degli standard viene stabilita utilizzando picnometri di riferimento completamente calibrati.
Certificazioni: Conformi alla norma ASTM D1480-12 per l'analisi della densità o della densità relativa; un certificato di calibrazione viene rilasciato conformemente ai
requisiti dello standard ISO/IEC 17025.