Stampa…
Standard di densità a 20 °C
Fornitore: VWR Chemicals
85170.180EA 71.4 EUR
85170.180 85171.180 85172.180 85173.180 85174.180 85175.180 85176.180 85177.180 85179.180 85180.180 85181.180 85182.180 85183.180 85184.180 85185.180 85186.180 85187.180 85188.180 85189.180 85190.180 85191.180 85192.180 85193.180 85195.180 85196.180 84004.180
Standard di densità a 20 °C
Standard Standard di densità
Questi standard di densità possono essere utilizzati come standard di calibrazione per la misura della densità mediante tecniche picnometriche, vibrazionali o a base di idrometro.
  • Alta precisione nel range completo (0,6619 – 3,1096 g/ml) a 20 °C
  • Formulazioni senza metalli pesanti tossici
  • Utilizzabili con qualsiasi marca o tipo di strumento per la misurazione della densità
  • In flacone di vetro ambrato antimanomissione e di alta qualità
Standard preparati con metodo gravimetrico (soluto e solvente) con pesi tracciabili OIML. La densità degli standard viene stabilita utilizzando picnometri di riferimento completamente calibrati.
Certificazioni: Conformi alla norma ASTM D1480-12 per l'analisi della densità o della densità relativa; un certificato di calibrazione viene rilasciato conformemente ai requisiti dello standard ISO/IEC 17025.