Standard di densità a 15 °C
Fornitore: VWR Chemicals
Questi standard di densità possono essere utilizzati come standard di calibrazione per la misura della densità mediante tecniche picnometriche, vibrazionali o a base di idrometro.
- Alta precisione nel range completo (0,6960 – 3,1140 g/ml) a 15 °C
- Formulazioni senza metalli pesanti tossici
- Utilizzabili con qualsiasi marca o tipo di strumento per la misurazione della densità
- In flacone di vetro ambrato antimanomissione e di alta qualità
Standard preparati con metodo gravimetrico (soluto e solvente) con pesi tracciabili OIML. La densità degli standard viene stabilita utilizzando picnometri di riferimento completamente calibrati.
Certificazioni: Conformi alla norma ASTM D1480-12 per l'analisi della densità o della densità relativa; un certificato di calibrazione viene rilasciato conformemente ai requisiti dello standard ISO/IEC 17025.