Diacetato di piombo USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Piombo (II) acetato
85351.180EA
118
EUR
85351.180
85351.260
Diacetato di piombo USP soluzioni test (TS)
Diacetato di piombo
Soluzioni test pronte all'uso (TS).
- Prodotte in accordo ai requisiti della farmacopea
- Risparmi di tempo e costi
- Tracciabile e certificato
- Conforme alla USP 34
- Disponibili certificato di analisi e schede tecniche
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb Peso molecolare: 325,29 g/mol Punto di fusione: 280 °C |
MDL Number:
MFCD00012452 CAS Number: 301-04-2 EINECS: 0 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05411 |