Stampa…
Acido cloridrico 1 N USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85349.180EA 33.1 EUR
85349.180 85349.260
Acido cloridrico 1 N USP soluzioni test (TS)
Acido cloridrico
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8 III