Stampa…
Glicerina base solution USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
85348.180EA 218 EUR
85348.180 85348.260
Glicerina base solution USP soluzioni test (TS)
Glicerina
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Punto di fusione: 18,6 °C
Densità: 1,2102 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004722
CAS Number: 56-81-5
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM