Kit analitici, potassio in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.