Kit analitici, azoto (totale) in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
ISO 23697-1: Water Quality — Determination of Total Bound Nitrogen (STTNb) in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This standard describes the total nitrogen determination using the Dimethyl phenol reaction following Koroleff digestion.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00613 and 1.14763 correspond to this norm.