Stampa…
Ammonio ferro (III) solfato USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85346.180EA 39.7 EUR
85346.180 85346.260
Ammonio ferro (III) solfato USP soluzioni test (TS)
Ammonio ferro (III) solfato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: H₄FeNO₈S₂
MDL Number: MFCD00012019
CAS Number: 10138-04-2
Merck Index: 12,00549