Stampa…
Rame (II) solfato 0.5 mol/l USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Rame (II) solfato
85343.180EA 55.2 EUR
85343.180 85343.260
Rame (II) solfato 0.5 mol/l USP soluzioni test (TS)
Rame (II) solfato
Soluzioni test pronte all'uso (TS).
  • Prodotto in accordo con i requisiti di Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e schede di sicurezza
Formula: CuSO₄
Peso molecolare: 159.61 g/mol
Punto di fusione: 200
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010981
CAS Number: 7758-98-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722