Stampa…
Cloruro di bario in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85332.180EA 48.6 EUR
85332.180 85332.260
Cloruro di bario in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Cloruro di bario
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: BaCl₂
Punto di fusione: ~ 963 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003445
CAS Number: 10361-37-2
EINECS: 0
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998