Stampa…
Ammonio tiocianato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85331.180EA 55.5 EUR
85331.180 85331.260
Ammonio tiocianato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Ammonio tiocianato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: NH₄SCN
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 0
Merck Index: 13,00564