Stampa…
Ammonio carbonato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85328.180EA 83.1 EUR
85328.180 85328.260
Ammonio carbonato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Ammonio carbonato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: (NH₄)₂CO₃
Punto di fusione: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 506-87-6
EINECS: 0
Merck Index: 13,00508