Stampa…
Standard per indice di rifrazione
Fornitore: VWR Chemicals
85133.015EA 61.9 EUR
85133.015 85134.015 85135.015 85136.015 85137.015 85138.015 85114.015 85115.015 85116.015 85117.015 85118.015 85119.015 85120.015 85121.015 85122.015 85123.015 85124.015 85125.015 85126.015 85127.015 85128.015 85129.015 85130.015 85131.015 85132.015
Standard per indice di rifrazione
Standard Standard per indice di rifrazione
Gli standard per indice di rifrazione sono verificati utilizzando un rifrattometro calibrato e a temperatura controllata.
  • Gli standard sono preparati per via gravimetrica peso/peso
  • Soluti (saccarosio) e solvente (acqua) sono pesati con una bilancia calibrata utilizzando pesi tracciabili OIML
Certificazioni: I certificati di calibrazione sono forniti in accordo ai requisiti ISO/IEC 17025.