Stampa…
Standard di viscosità
Fornitore: VWR Chemicals
85067.260EA 63.9 EUR
85067.260 85068.260 85069.260 85070.260 85071.260 85072.260 85073.260 85074.260 85075.260 85076.260 85324.260 85077.260 85078.260 85079.260 85081.260 85082.260 85083.260 85084.260 85085.260 85086.260 85087.260 85088.260 85089.260 85090.260 85091.260 85092.260 85093.260 85094.260 85095.260 85097.260 85098.260 85099.260 85100.260
Standard di viscosità
Standard Standard per viscometria
Standard utilizzabili per calibrazione, controllo, verifica, qualificazione o validazione del metodo di strumenti di misurazione della viscosità dinamica e cinematica (sia automatici che manuali). Ogni standard è certificato per viscosità cinematica (mm²/S, cSt), viscosità dinamica (cP) e densità (g/ml) a un determinato intervallo di temperatura.
  • Realizzati da oli base e additivi a base stabile e di alta qualità
  • Lunga durata a magazzino con confezione sicura
  • Tutti gli standard seguono il comportamento dei fluidi newtoniano
Standard tracciabili a scala di temperatura ITS-90 e valore standard primario universalmente accettato della viscosità dell'acqua a 20 °C, definito come 1,0034 mm²/s (cSt) nello standard ISO3666.
Certificazioni: Certificati a norma ASTM D2162 utilizzando viscosimetri master Ubbelohde e accreditamento per la calibrazione ISO17025.