Stampa…
Standard per punto di fusione
Fornitore: VWR Chemicals
85107.001EA 27.9 EUR
85107.001 85106.001 85108.001 85109.001 85110.001 85111.003 85112.003 85113.003 85101.001 85103.001 85104.001 85322.001 85105.001 88442.001 88444.001 88445.001 88446.001 88449.001
Standard per punto di fusione
Standard Standard per punto di fusione
Questi standard possono essere utilizzati con qualsiasi apparato per punto di fusione. Sono preparati utilizzando materie prime pure. I punti di fusione possono essere determinati mediante un calorimetro a scansione differenziale (Differential Scanning Calorimeter, DSC) di alta precisione, calibrato alla scala di temperatura internazionale ITS – 90.
  • Pronti all'uso
  • Tracciabile
  • Incertezza della misurazione fino a ±0,3 °C
La gamma dei prodotti comprende benzofenone (+47 a +49 °C) a antrachinone (+283 a +286 °C).