Stampa…
Kit analitici, piombo, per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.09717.0001 1.14833.0001
1.09717.0001EA 180 EUR
1.09717.0001 1.14833.0001
Kit analitici, piombo, per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove. I test possono essere utilizzati su spettrofotometri Merck e di altri fornitori.
Kit di test in cuvetta Spectroquant®.
  • Metodi estremamente semplici e validati
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
  • Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
  • Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Kit di test con reagenti Spectroquant®
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
Note: For determination of the total content of lead please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.