Kit colorimetrici, durezza carbonatica, capacità acida fino a ph 4,3, MColortest™, Supelco®
Fornitore: Merck
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
- Risultati in circa 5 minuti
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
- È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
** 1 goccia
Informazioni per l'ordine: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.
Attenzione: ** 1 goccia